Tisk…
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12788-1G OR12788-5G OR12788-25G
APOSOR12788-1GEA 0 CZK
APOSOR12788-1G APOSOR12788-5G APOSOR12788-25G
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one
Vzorec: C5H5BrN2O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840438
CAS číslo: 98786-86-8