Tisk…
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12784-1G OR12784-5G
APOSOR12784-1GEA 662 CZK
APOSOR12784-1G APOSOR12784-5G
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
Vzorec: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006753
CAS číslo: 345909-35-5