Tisk…
5-Bromoindole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1278-100G OR1278-500G
APOSOR1278-100GEA 910 CZK
APOSOR1278-100G APOSOR1278-500G
5-Bromoindole 99%
5-Bromoindole
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005670
CAS číslo: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7