Tisk…
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12778-100G OR12778-1KG
APOSOR12778-100GEA 622 CZK
APOSOR12778-100G APOSOR12778-1KG
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride 98%
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₈ClNO
Bod tání: 112…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012485
CAS číslo: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1