Tisk…
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-2-methyl-1,3-benzothiazole
OR12777-1G
APOSOR12777-1GEA 1870 CZK
APOSOR12777-1G
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine 98%
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine
Vzorec: C₈H₈N₂S
MW: 164,23 g/mol
Bod tání: 121…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160076
CAS číslo: 2941-62-0