Tisk…
6-Bromoanthranilic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-bromobenzoic acid
OR12773-1G OR12773-5G OR12773-25G
APOSOR12773-1GEA 622 CZK
APOSOR12773-1G APOSOR12773-5G APOSOR12773-25G
6-Bromoanthranilic acid 97%
6-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618455
CAS číslo: 20776-48-1