Tisk…
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12757-250MG OR12757-1G
APOSOR12757-250MGEA 15110 CZK
APOSOR12757-250MG APOSOR12757-1G
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1882-56-0