Tisk…
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12700-1G OR12700-250MG
APOSOR12700-1GEA 1120 CZK
APOSOR12700-1G APOSOR12700-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O
MW: 207.28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631945
CAS číslo: 410544-52-4
UN: 1759
ADR: 8 III