N-Boc-1,3-propanediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
OR1269-25G
OR1269-5G
APOSOR1269-25GEA
1240
CZK
APOSOR1269-25G
APOSOR1269-5G
N-Boc-1,3-propanediamine
N-Boc-1,3-propanediamine
Vzorec:
C₈H₁₈N₂O₂ Bod varu: 203 °C Bod tání: 22 °C Hustota: 0,998 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210021 CAS číslo: 75178-96-0 UN: 3259 ADR: 8,III |