Tisk…

(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR12683-1G OR12683-250MG
APOSOR12683-1GEA 1820 CZK
APOSOR12683-1G APOSOR12683-250MG
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride, technická kvalita
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅CI₃O₂S
MW: 259,54 g/mol
Bod tání: 65…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631929
CAS číslo: 85952-30-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR