Tisk…

(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR12681-1G OR12681-25G OR12681-5G
APOSOR12681-1GEA 622 CZK
APOSOR12681-1G APOSOR12681-25G APOSOR12681-5G
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₂S
Bod tání: 93…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631927
CAS číslo: 6966-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR