Tisk…
3-Methylsulphonylpyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12678-1G OR12678-250MG
APOSOR12678-1GEA 14550 CZK
APOSOR12678-1G APOSOR12678-250MG
3-Methylsulphonylpyrrolidine
3-Methylsulphonylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862542
CAS číslo: 433980-62-2