4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride
OR12669-5G
OR12669-1G
APOSOR12669-5GEA
5590
CZK
APOSOR12669-5G
APOSOR12669-1G
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₃H₁₁ClO₂S MW: 266,74 g/mol Bod tání: 105…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631922 CAS číslo: 101366-51-2 UN: 3261 ADR: 8,II |