Tisk…
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate, Methyl 4-(bromomethyl)cinnamate
OR12661-100G
APOSOR12661-100GEA 4270 CZK
APOSOR12661-100G
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO₂
MW: 255,1100 g/mol
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684186
CAS číslo: 946-99-6