Tisk…
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1266-250MG OR1266-1G
APOSOR1266-250MGEA 1330 CZK
APOSOR1266-250MG APOSOR1266-1G
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₈BrNO₄
MW: 262,07 g/mol
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173773
CAS číslo: 104776-74-1