Tisk…
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxy-2-thio-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR12659-1G OR12659-25G OR12659-5G
APOSOR12659-1GEA 622 CZK
APOSOR12659-1G APOSOR12659-25G APOSOR12659-5G
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₇N₃OS
MW: 181,22 g/mol
Bod tání: 238…241 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06658230
CAS číslo: 113713-60-3