Tisk…
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Bis(trichloromethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
OR12656-25G
APOSOR12656-25GEA 3270 CZK
APOSOR12656-25G
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₁₂H₇Cl₆N₃O
MW: 421,91 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00521486
CAS číslo: 3584-23-4