Tisk…
4-Hydroxy-3-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxy-2-nitrophenol
OR12652-100G OR12652-25G OR12652-5G
APOSOR12652-100GEA 4070 CZK
APOSOR12652-100G APOSOR12652-25G APOSOR12652-5G
4-Hydroxy-3-nitroanisole
4-Hydroxy-3-nitroanisole
Vzorec: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024247
CAS číslo: 1568-70-3