Tisk…
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
OR12649-1G OR12649-25G OR12649-5G
APOSOR12649-1GEA 1950 CZK
APOSOR12649-1G APOSOR12649-25G APOSOR12649-5G
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631910
CAS číslo: 127406-55-7