Tisk…
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
OR12648-1G OR12648-250MG
APOSOR12648-1GEA 705 CZK
APOSOR12648-1G APOSOR12648-250MG
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Bod tání: 51…53 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863537
CAS číslo: 127406-56-8