Tisk…
Homophthalic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12643-100G OR12643-25G OR12643-5G
APOSOR12643-100GEA 8100 CZK
APOSOR12643-100G APOSOR12643-25G APOSOR12643-5G
Homophthalic anhydride
Homophthalic anhydride
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006894
CAS číslo: 703-59-3
EINECS: 211-873-4