Tisk…
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Phenoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR12614-100MG OR12614-250MG
APOSOR12614-100MGEA 622 CZK
APOSOR12614-100MG APOSOR12614-250MG
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₉ClO₃S
Bod varu: 180 °C/5mmHg
Bod tání: 41…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00625748
CAS číslo: 1623-92-3
UN: 3261
ADR: 8,III