Tisk…

4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR12612-1G OR12612-5G
APOSOR12612-1GEA 953 CZK
APOSOR12612-1G APOSOR12612-5G
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631895
CAS číslo: 61343-99-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR