Tisk…
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12597-1G OR12597-250MG
APOSOR12597-1GEA 827 CZK
APOSOR12597-1G APOSOR12597-250MG
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684106
CAS číslo: 3413-27-2