Tisk…
o-Toluic hydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: o-Toluic acid hydrazide, 2-Methylbenzohydrazide
OR12590-25G
APOSOR12590-25GEA 2690 CZK
APOSOR12590-25G
o-Toluic hydrazide
o-Toluic hydrazide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014756
CAS číslo: 7658-80-2
EINECS: 231-623-8