Tisk…
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
OR1258-100G OR1258-25G
APOSOR1258-100GEA 7050 CZK
APOSOR1258-100G APOSOR1258-25G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Vzorec: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43 g/mol
Bod varu: 70 °C/0,5mmHg
Hustota: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009655
CAS číslo: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II