Tisk…
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12577-1G OR12577-250MG OR12577-5G
APOSOR12577-1GEA 1620 CZK
APOSOR12577-1G APOSOR12577-250MG APOSOR12577-5G
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684103
CAS číslo: 85553-53-3