Tisk…
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12571-1G OR12571-5G
APOSOR12571-1GEA 2940 CZK
APOSOR12571-1G APOSOR12571-5G
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Vzorec: C₉H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258870
CAS číslo: 1008-94-2