Tisk…
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-BOC-hexahydro-1,4-diazepine, tert-Butyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
OR1256-1G OR1256-5G OR1256-10G
APOSOR1256-1GEA 622 CZK
APOSOR1256-1G APOSOR1256-5G APOSOR1256-10G
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Bod varu: 95…110 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276987
CAS číslo: 112275-50-0