3-Phenoxybenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride
OR12556-1G
OR12556-5G
APOSOR12556-1GEA
4930
CZK
APOSOR12556-1G
APOSOR12556-5G
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride 97%
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride
Vzorec:
C₁₃H₁₄ClNO MW: 235.72 g/mol Bod tání: 185.5…187 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781045 CAS číslo: 376637-85-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |