Tisk…
3-Phenethylpyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12551-250MG OR12551-1G
APOSOR12551-250MGEA 14880 CZK
APOSOR12551-250MG APOSOR12551-1G
3-Phenethylpyrrolidine 95%
3-Phenethylpyrrolidine
Vzorec: C₁₂H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862538
CAS číslo: 613676-70-3