5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR1255-1G
OR1255-100MG
APOSOR1255-1GEA
3150
CZK
APOSOR1255-1G
APOSOR1255-100MG
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₈H₆ClNO₂S₃ MW: 279,79 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00828611 CAS číslo: 215434-25-6 UN: 3261 ADR: 8,III |