3-Phenylpyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12549-1G
OR12549-250MG
OR12549-100MG
APOSOR12549-1GEA
1450
CZK
APOSOR12549-1G
APOSOR12549-250MG
APOSOR12549-100MG
3-Phenylpyrrolidine
3-Phenylpyrrolidine
Vzorec:
C10H13N MW: 147,22 g/mol Bod varu: 92…94 °C/2mmHg Hustota: 1,027 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01838169 CAS číslo: 936-44-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)