Tisk…

2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR12527-1G OR12527-250MG
APOSOR12527-1GEA 2280 CZK
APOSOR12527-1G APOSOR12527-250MG
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉NO
Bod tání: 67…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684097
CAS číslo: 176690-44-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR