Tisk…
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, (±)-Nornicotine, DL-Nornicotine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine
OR12516-250MG OR12516-1G
APOSOR12516-250MGEA 622 CZK
APOSOR12516-250MG APOSOR12516-1G
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Bod varu: 107…108 °C/2mmHg
Hustota: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016913
CAS číslo: 5746-86-1