Tisk…
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid
OR1251-1G OR1251-5G
APOSOR1251-1GEA 0 CZK
APOSOR1251-1G APOSOR1251-5G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Bod tání: 141…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052170
CAS číslo: 56671-28-4
UN: 3261
ADR: 8,III