Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12505-1G OR12505-250MG
APOSOR12505-1GEA 6420 CZK
APOSOR12505-1G APOSOR12505-250MG
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631838
CAS číslo: 38944-14-8
UN: 3259
ADR: 8,III