Tisk…
2-Phenylpyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12503-5G
APOSOR12503-5GEA 1660 CZK
APOSOR12503-5G
2-Phenylpyrrolidine 97%
2-Phenylpyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₃N
MW: 147,2200 g/mol
Bod varu: 114 °C/7,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631835
CAS číslo: 1006-64-0