Tisk…
2,5-Dibromopyrazine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12499-25G OR12499-5G OR12499-100G
APOSOR12499-25GEA 3580 CZK
APOSOR12499-25G APOSOR12499-5G APOSOR12499-100G
2,5-Dibromopyrazine 97+%
2,5-Dibromopyrazine
Vzorec: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237.8800 g/mol
Bod varu: 234 °C
Hustota: 2.197 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061601
CAS číslo: 23229-26-7