4-Methoxy-o-toluidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12498-100G
OR12498-25G
APOSOR12498-100GEA
2110
CZK
APOSOR12498-100G
APOSOR12498-25G
4-Methoxy-o-toluidine 98%
4-Methoxy-o-toluidine
Vzorec:
C₈H₁₁NO Bod varu: 248…249 °C Bod tání: 13…14 °C Hustota: 1,065 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007735 CAS číslo: 102-50-1 EINECS: 203-036-7 |