1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Acetyl-2-[(5-chloropyridin-2-yl)amino]-4-methyl-1,3-thiazole
OR12485-10G
OR12485-1G
OR12485-5G
APOSOR12485-10GEA
47940
CZK
APOSOR12485-10G
APOSOR12485-1G
APOSOR12485-5G
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Vzorec:
C₁₁H₁₀ClN₃OS Bod tání: 262…264 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09817443 CAS číslo: 952183-70-9 |