1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1248-10G
OR1248-1G
OR1248-5G
APOSOR1248-10GEA
45630
CZK
APOSOR1248-10G
APOSOR1248-1G
APOSOR1248-5G
1-[α-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine 95+%
1-[alpha-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzyl]piperazine
Vzorec:
C₁₇H₂₂N₄O₂ MW: 314,39 g/mol Bod tání: 99…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01765673 CAS číslo: 354563-89-6 |