Tisk…
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12467-10G OR12467-1G OR12467-5G
APOSOR12467-10GEA 6250 CZK
APOSOR12467-10G APOSOR12467-1G APOSOR12467-5G
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
2-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261936
CAS číslo: 6812-16-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III