Tisk…
tert-Butyl-4-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Boc-4-(2-Ethoxycarbonyl-acetyl)piperidine
OR12465-5G
APOSOR12465-5GEA 1580 CZK
APOSOR12465-5G
tert-Butyl-4-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(3-ethoxy-3-oxopropanoyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₅NO₅
MW: 299,37 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115569
CAS číslo: 479630-08-5