Tisk…
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12462-10G OR12462-1G OR12462-5G
APOSOR12462-10GEA 38350 CZK
APOSOR12462-10G APOSOR12462-1G APOSOR12462-5G
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Vzorec: C₉H₇Cl₃N₂O₂
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02580953
CAS číslo: 184877-74-5