Tisk…
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12457-1G OR12457-5G OR12457-250MG
APOSOR12457-1GEA 5290 CZK
APOSOR12457-1G APOSOR12457-5G APOSOR12457-250MG
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide, technická kvalita
4-Chloro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₇ClN₂OS
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09817458
CAS číslo: 952182-46-6