Tisk…
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-DL-2-Phg(4-OH)-OH, 2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
OR12450-250MG OR12450-2.5G OR12450-5G
APOSOR12450-250MGEA 1620 CZK
APOSOR12450-250MG APOSOR12450-2.5G APOSOR12450-5G
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065931
CAS číslo: 938-97-6