Tisk…
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Phenyl-5-isoxazolyl)methanol
OR12441-500MG OR12441-250MG
APOSOR12441-500MGEA 1120 CZK
APOSOR12441-500MG APOSOR12441-250MG
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol 97%
[3-Phenyl-5-isoxazolyl]methanol
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,1840 g/mol
Bod tání: 45…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01928812
CAS číslo: 90924-12-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III