Tisk…
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12434-1G OR12434-500MG
APOSOR12434-1GEA 0 CZK
APOSOR12434-1G APOSOR12434-500MG
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159724
CAS číslo: 2039-50-1
UN: 3261
ADR: 8,III