Tisk…

5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR12432-1G OR12432-250MG
APOSOR12432-1GEA 12200 CZK
APOSOR12432-1G APOSOR12432-250MG
5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O
Bod tání: 66…67,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817470
CAS číslo: 926921-57-5
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR